Merck
ATEH95EB77AB
AstaTech, Inc.
3-METHYL-4-NITROPHENYL ACETATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-methyl-4-nitrophenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-5-8(14-7(2)11)3-4-9(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
InChIKey
ZANBTPPDVPZODR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204826
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84406
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)