Merck
ATE448437098
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-HYDROXYETHYL(2-(2,2,2-TRIFLUOROACETAMIDO)ETHYL)CARBAMATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxyethyl{2-[(trifluoroacetyl)amino]ethyl}carbamate
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O4/c1-10(2,3)20-9(19)16(6-7-17)5-4-15-8(18)11(12,13)14/h17H,4-7H2,1-3H3,(H,15,18)
InChIKey
SRWSHCXQMITJLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59196
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)