Merck
APO458955739
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
6-bromo-5-fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3BrFNO3/c9-3-1-2-4-5(6(3)10)7(12)14-8(13)11-4/h1-2H,(H,11,13)
InChIKey
JTKVAZWAWDROOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-6-fluoroisatoic-anhydride
Synonym
6-Bromo-5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-6-fluoroisatoic-anhydride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)