Merck
AMBH990F665B
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(methylsulfonyl)butan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfonyl)butan-2-one
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-10(8,9)3-2-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
QSPHFVFQULHWMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2228671-34-7.html
Synonym
1-chloro-4-methanesulfonylbutan-2-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)