Merck
AMBH96F107E5
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
9H-carbazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2/c14-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)15-13/h1-7,15H
InChIKey
APYLNYCULQUSLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57102-93-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57102-93-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)