Merck
AMBH9614F76D
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-3-2-4-7-5-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
MRLKRLRBGARQIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378304-65-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)