Merck
AMBH2D700259
Ambeed, Inc.
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
InChIKey
OJSCBKGRGMBEEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18645-88-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)