Z767875
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers, overhead stirrers
Größe auswählen
5.750,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
5.750,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
temp sensor PT-1000
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 4090000
Temperaturmessbereich
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parameter
0/4-530 rpm speed
B × H × T
91 mm × 379 mm × 231 mm
Wellendurchm. × L
16 mm × 220 mm
Rührerkapazität
100 L
Ausgabe
76 W
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Multilingual TFT display
- Programmable functions
- Integrated temperature measurement
- Interval operation
- Timer function
- Adjustable safety circuit
- Locked function
- Infinitely adjustable speed
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)