Merck
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
NACRES:
NB.51
Materialien
stainless steel cover
Hersteller/Markenname
Polarware 12Y-2
L × B
11 in. × 9.625 in.
Kapazität
12.1 qt
Durchm. × H
9.6 cm × 11 cm
Empfohlene Produkte
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)