Merck
Z764310
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 10 ft, AC/DC input 120 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
120 V (AC)
Hersteller/Markenname
BriskHeat BIH101100LGD
Parameter
0-250 °C temp. range
B × L
1 in. × 10 ft
Allgemeine Beschreibung
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)