Merck
Z763292
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal septa, EPDM rubber with PTFE face
pkg of 10 ea
Synonym(e):
Sure/seal bottles, Sure/seal septa
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verpackung
pkg of 10 ea
Allgemeine Beschreibung
Dimensions: 26.2 mm diameter x 5 mm thick at center x 1.4 mm thick at rim.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)