Merck
Z759945
Ohaus® Scout® Pro Waage
SP6001, AC/DC input 110 V AC
Synonym(e):
laboratory scales, portable balances
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Hersteller/Markenname
SP6001
Messbereich Wiegekapazität
6000 g
Plattform B × L
165 mm × 142 mm
Akkuleistung
4 AA (batteries not included)
Allgemeine Beschreibung
  • Einheiten: g, kg, oz, ozt, dwt
  • RS232 Interface
  • Zwei-Knopf Bedienfeld
  • Änderung der Wägeeinheit durch Knopfdruck
  • Strom- oder Batteriebetrieb
  • versiegeltes Bedienfeld
  • Schutz des Wiegemechanismus beim Transport
  • Arretierungsfunktion
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)