Merck
Z759295
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 14, yellow polyethylene
Synonym(e):
NS joint clamps, NS joint clips, National Standard joint clamps, National standard joint clips
Größe auswählen
50 EA
192,00 €
192,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
192,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
192,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Materialien
yellow polyethylene
Verbindung
joint: 14
Verpackung
pkg of 50 ea
Allgemeine Beschreibung
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2