Merck
Z755664
Horizontal head for Motexer
12 x 1.5/2.0 mL tubes
Größe auswählen
1 EA
120,00 €
120,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
120,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.61
120,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BV1000-H15
Allgemeine Beschreibung
Benchmixer Vortexer head attachments to hold multiple tubes.
Optional retrofit horizontal head to fit Mortexer vortexer. Holds 12 x 1.5ml tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)