Merck
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Synonym(e):
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
Größe auswählen
1 EACH
85,40 €
85,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
85,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.22
85,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Allgemeine Beschreibung
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)