Merck
Z743296
Julabo® adaptors
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
Synonym(e):
barbed adaptor
Größe auswählen
1 EA
197,00 €
197,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
197,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
197,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Julabo 8970473
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators with M16x1 female fittings, twin distributing adapter with M16x1 female to 2 x M16x1 male. Pack of 1.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)