Merck
Z743250
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 300 mL flask
Größe auswählen
1 EA
44,50 €
44,50 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
44,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.77
44,50 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970607
Allgemeine Beschreibung
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 15 spring clips for 300 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)