Z743039
Julabo® CORIO™ CD heating circulator
CD-BC26, bath capacity 19 L (26 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Größe auswählen
2.800,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
2.800,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel bath
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9012526
Temperaturmessbereich
20-150 °C
Badkapazität
19 L (26 L)
Außenmaß B × L × H
39 cm × 62 cm × 48 cm
Öffnung B × L × H
26 cm × 35 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)