Merck
Z742917
CITRANOX® saures Detergens, biologisch abbaubar
pack of 947 mL
Synonym(e):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
Größe auswählen
12 X 947 ML
293,00 €
293,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 X 947 ML
293,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.34
293,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 947 mL
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc. 1832
Allgemeine Beschreibung
CITRANOX™ ist ein phosphatfreier, konzentrierter Reiniger und Metallaufheller zur effektiven Entfernung von Metalloxiden, Kalk, Salzen und anorganischen Rückständen bei der manuellen und Ultraschallreinigung. Korrosionsschutz und freies Spülen für zuverlässige Ergebnisse und keine störenden Rückstände. Ideal für die Spurenmetallanalyse. Vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zugelassen. Verdünnung: 2:100. pH 2,5.
Rechtliche Hinweise
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)