Merck
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3D1020
Plattformgröße
8 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What temperature range is this product rated for?
    1 Antwort
    1. The temperature range is +4C to +50C.
      Hilfreich?