Merck
Z740832
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Größe auswählen
6 EA
52,80 €
52,80 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
52,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
52,80 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Leistungsmerkmale
subdivision 0.20 mL
Verpackung
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)