Merck
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE
Stopfengröße
22
Verbindung
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
Leistungsmerkmale
class B meets ASTM E288
Verpackung
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)