Merck
Z740714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 100 mL
Größe auswählen
1 EA
37,80 €
37,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
37,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
37,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verpackung
pkg of 1 ea
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)