Merck
Z740629
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 80 mL, dish diam. × H 60 mm × 35 mm
Größe auswählen
6 EA
132,00 €
132,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
132,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
132,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 6 ea
Kapazität
80 mL
Schalendurchm. × H
60 mm × 35 mm
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)