Merck
Z740584
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 2000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
Verpackung
pkg of 8 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
2000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)