Merck
Z699004
M-TGE Broth
pack of 50 × 2 mL
Synonym(e):
M-TGE Culture Broth, TGE Broth
Größe auswählen
50 EA
120,00 €
120,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
120,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
120,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Verpackung
pack of 50 × 2 mL
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10496102
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
All bacteria develop on TGE media and produce a range of different colored and sized colonies.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)