Merck
Z691038
Quickfit® Flachflansch-Deckel für Reaktionskolben
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
DA5/75
Größe auswählen
Z691038-1EA
151,00 €
151,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z691038-1EA
151,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
151,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
center joint: ST/NS34/35
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit DA5/75
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Flanschbohrung
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Flanschdeckel mit mehreren Schliffanschlüssen. Zur Extraction, zum Rückflusskochen, geeignet für viele verschiedene Rührer. Seitliche Anschlüsse teilweise nach aussen geneigt, Winkel siehe Tabelle. Der Deckel wird mit der Klammer Typ D gesichert.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)