Merck
Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors
Größe auswählen
1 EA
612,00 €
612,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
612,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.51
612,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 13850-04
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
The Ace stirrer shaft with agitator is a replacement for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)