Merck
Z690015
Sigma-Aldrich
Aldrich® bath clamp
size L
Größe auswählen
1 EA
72,60 €
72,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
72,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
72,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe
L
Backenkapazität
0-46 mm
Zinke B
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Corrosion resistant nickel-plated finish. Holds glassware, tubes and thermometers onto bath walls up to 9mm thick. Knurled thumbscrew tightens jaws to hold objects firmly. Large bath clamp is supplied with vinyl and fiberglass sleeve prong covers for high temperature applications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)