Merck
Z687332
Sigma-Aldrich
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
activated charcoal
Größe auswählen
1 EA
127,00 €
127,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
127,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
127,00 €
Check Cart for Availability
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)