Z674486
Duran® DG safety cap accessories
venting valve for DG safety caps, PC
About This Item
Hersteller/Markenname
DURAN® 1168430
Allgemeine Beschreibung
- Drip-free collection of used or contaminated media
- Charcoal filters prevent harmful gas emissions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)