Merck
Z673277
Stuart Schmelzpunktröhrchen
Sealed at one end
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.79
Materialien
soda-lime glass tube
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
Stuart SMP10/1
Durchmesser
1.3 mm
Röhrchen L
100 mm
Röhrchen AD × ID × Wandstärke
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese aus Sodaglass bestehenden Röhrchen lassen sich mit einem Bunsenbrenner leicht verschließen und teilen. Die Lieferung erfolgt in robusten Röhrchenhaltern.
Rechtliche Hinweise
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)