Z672394
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V UK plug
Synonym(e):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
Größe auswählen
606,05 €
Listenpreis642,00 €Sparen Sie 6%Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
606,05 €
Listenpreis642,00 €Sparen Sie 6%Versandbereit am23. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V AC, UK plug
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3582202
IKA C-MAG MS4
Parameter
100-1500 rpm speed
Plattformgröße
120 mm × 120 mm
Rührervolumen
5 L
Gewicht
6.5 lb
Allgemeine Beschreibung
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)