Merck
Z648884
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
green rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Größe auswählen
100 EA
186,00 €
186,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
186,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
186,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
green rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 19 mm
for use with 19/22 joints
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 37
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)