Merck
Z646016
Julabo®Umwälzthermostate mit Plexiglas-® oder Makrolon-®Badreservoirs, ED-Modelle
ED-19A, AC/DC input 230 V AC, volume 19 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Plexiglas® bath
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED-19A
Julabo 9116319
Temperaturmessbereich
20-60 °C
Parameter
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Heizkapazität
2 kw
Badöffnung B × L × T
36 cm × 30 cm × 15 cm
Kapazität
19 L
Volumen
19 L
19000 mL
Gewicht
8.5 kg
Allgemeine Beschreibung
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)