Merck
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
376,00 €
376,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
376,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
376,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2939400
Größe
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)