Merck
Z645184
IKA® A 11.1 spare beater
A 11.1 spare beater, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
120,83 €
120,83 €
Listenpreis128,00 €Sparen Sie 6%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
120,83 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
120,83 €
Listenpreis128,00 €Sparen Sie 6%
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2904600
Eignung
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 6)
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel replacement bat for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 6.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)