Z641820
Schott® tube connectors
straight
Synonym(e):
292550603
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
Schott 29 255 06
Verfügbarkeit
available only in EU
Schlauch AD × ID
9 mm × 5 mm
Allgemeine Beschreibung
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
Rechtliche Hinweise
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)