Merck
Z635332
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Synonym(e):
Laboratory Jacks
Größe auswählen
1 EA
190,00 €
190,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
190,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
190,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤50 kg load (middle position)
60-243 mm vertical limit
Plattform L × B
120 mm × 140 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)