Merck
Z620475
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 5000 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
Synonym(e):
211657302
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass bottle
flat head glass stopper
Verbindung
joint ST/NS45/40
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
5000 mL
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)