Aus Duran® Borosilikat Glas. Inklusive Schraubdeckel
DURAN® culture tubes consist of a red polybutylene terephthalate (PBT) crew cap with a polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced sealing wad. It is used for the cultivation of microorganisms.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable
Glass Type I / neutral glass as per USP, EP, and JP.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)