Merck
Z612200
Julabo® Umlaufkühler
FC600S, AC/DC input 240 V AC, temperature -10-40 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
NACRES:
NB.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
FC600S
Julabo 9600063
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Temperaturmessbereich
-10 to +80 °C
Parameter
-10-40 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
22 L/min pump flow
Kühlleistung
100 W (at -10°C)
300 W (at 5°C)
370 W (at 10°C)
500 W (at 20°C)
Kapazität
6-8 L
Allgemeine Beschreibung
Für umweltfreundliche Kühlanwendungen
  • Schnell und stark
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Einfach zu Befüllen
  • Kompakte Bauweise
  • Multi-Display (LED) zur Anzeige von Soll- und Ist-Werten
  • Display Auflösung 0.1°C
  • Tastatur Eingabe
  • Hoch- und Nieder-Temperatur Warnfunktionen
Umwälzkühler aller Produktreihen bieten:
  • Geringes Betriebsgeräusch
  • ACC = Active Cooling Control, der Kältekompressor ist permanent in Betrieb für die ganze Temperaturskala
  • Proportionale Kälteregelung für starke Modelle
  • Abnehmbarer Kühlergrill für leichte Reinigung um Kühlleistung zu erhalten
  • Automatische Abschaltung bei Störfall
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)