Merck
Z612014
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 3 m
Größe auswählen
1 EA
934,00 €
934,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
934,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.77
934,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
metal (triple insulated with connector M16x1)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930214
Parameter
−100-350 °C temperature
Länge
3 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)