Merck
Z568600
Krytox® GPL 205 grease
weight 2 oz (tube)
Synonym(e):
GPL 205 Grease, High-Performance Grease
Größe auswählen
1 EA
83,60 €
83,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
83,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
83,60 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Du Pont
Gewicht
2 oz (tube)
Rechtliche Hinweise
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)