Merck
Z561282
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -10-200 °C
Größe auswählen
1 EA
92,70 €
92,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
92,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
92,70 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-10-200 °C
Länge
305 mm
Eintauchtiefe
76 mm
Allgemeine Beschreibung
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)