Merck
Z560359
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32
Größe auswählen
1 EA
301,00 €
301,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
301,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
301,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded29/32
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
19 mm × 813 mm
Säulenvolumen
100 mL
Reservoirvolumen
100 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)