Merck
Z558192
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Größe auswählen
10 EA
560,00 €
560,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
560,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
560,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 29 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 61
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)