Merck
Z556882
Sigma-Aldrich
Aldrich® West condenser
Overall H 110 mm, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
70,70 €
70,70 €
Listenpreis101,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
70,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
70,70 €
Listenpreis101,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Gesamt H
110 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)