Merck
Z556351
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Stor adapter
joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
176,00 €
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
176,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Beschreibung
with PTFE J Young valve and SafetyBarb®
hose connector
Allgemeine Beschreibung
Converts round-bottom flasks to Sure/Stor flasks.
NOTICE: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that has been tested and approved by our Glass Center.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)