The available cellulose thimbles include standard thickness cellulose thimbles with a thickness of 10 um, double thickness cellulose thimbles with a thickness of 8 um, and glass fiber thimbles with a thickness of 0.8 um.
Z556173
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 85 mL
Größe auswählen
552,00 €
Größe auswählen
About This Item
552,00 €
Empfohlene Produkte
Extraktorkapazität
85 mL
Kolbenkapazität
250 mL
Hülse ID × H
33 mm × 80 mm
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Could you please provide the pore size of the Whatman extraction thimble?
1 Antwort-
Hilfreich?